Fontos dokumentumok
338842
Barium titanate(IV)
powder, <2 μm, 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium barium oxide
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
részecskeméret
<2 μm
sűrűség
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.