Fontos dokumentumok
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Szinonimák:
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BaO3Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
mp
1625 °C
sűrűség
6.08 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity (elemental analysis): conforms
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1