Fontos dokumentumok
467634
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic crystalline phase), <100 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium barium oxide
Teszt
≥99% trace metals basis
Forma
nanopowder (cubic crystalline phase)
dielektromos állandó
150
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures