Fontos dokumentumok
745952
Barium titanate(IV)
nanopowder (cubic), 50 nm (SEM), 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
BaTiO3 nanoparticles, Barium titanium oxide, Barium titanium trioxide, Titanium barium oxide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
nanopowder (cubic)
részecskeméret
50 nm (SEM)
sűrűség
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.