Fontos dokumentumok
208108
Barium titanate(IV)
powder, <3 μm, 99%
Szinonimák:
Titanium barium oxide
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
részecskeméret
<3 μm
sűrűség
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It has been used:
- As a precursor to synthesize barium titanate microfibres to be used as building blocks for self-assembled nanoelectronic devices.
- In multi-material nanoscale 3D printing for developing capacitors, inductors and resistors.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?