Fontos dokumentumok
59845
Ammonium sulfate
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method, traceable to NIST SRM 194
Szinonimák:
Mascagnite
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
minőség
traceable to NIST SRM 194
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
21.20%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
veszteség
≤0.1% loss on drying, 110°C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble, clear, colorless
sűrűség
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Alkaline sodium hypochlorite irrigant and its chemical interactions: Discusses the chemical interactions of sodium hypochlorite with other endodontic agents like EDTA and citric acid, emphasizing its role in tissue dissolution during dental procedures (Wright, Kahler, Walsh, 2017).
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?