Fontos dokumentumok
181315
Polyacrylonitrile
average Mv 150,000
Szinonimák:
Vinyl cyanide
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mv 150,000
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.514
átmeneti hőmérséklet
Tm 317 °C
Tg 85 °C
sűrűség
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.