Fontos dokumentumok
182230
Poly(methyl methacrylate)
Szinonimák:
PMMA, Poly(methacrylic acid methyl ester)
About This Item
Javasolt termékek
öngyulladási hőmérséklet
580 °F
Minőségi szint
szennyeződések
may contain ≤2.0% toluene
törésmutató
n20/D 1.49
logaritmikus viszkozitási szám
0.20 dL/g(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
oldhatóság
H2O: insoluble
sűrűség
1.188 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Some studies report its use in
PMMA-titania hybrid optical thins films
PMMA/polystryrene/clay nanocomposites
PMMA/polyurethane/carbon black nanocomposites for methanol fuel cells
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.