Fontos dokumentumok
642629
Di-tert-butylmethylphosphine
97%
Szinonimák:
(t-Bu)2PMe, Bis(tert-butyl)methylphosphine
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
bp
58 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JURBTQKVGNFPRJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?