izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
form
solid
mp
277-279 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+12
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])c23)c45
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSHWQDPOILHKBI-AQZSQYOVSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?