Merck
40025
Supelco
1,4-Dichlorobenzene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H4Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kanako Watanabe et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 25(11), 1301-1305 (2009-11-13)
A very simple and sensitive method for the simultaneous analysis of naphthalene and p-dichlorobenzene in human whole blood and urine by headspace capillary gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is presented. The advantages of the method were that as much as 1
Diana E Hun et al.
Environmental health perspectives, 117(12), 1925-1931 (2010-01-06)
Hispanics are the fastest growing minority group in the United States; however, minimal information is available on their cancer risks from exposures to hazardous air pollutants (HAPs) and how these risks compare to risks to non-Hispanic whites. We estimated the
Suzanne B Murray et al.
General hospital psychiatry, 32(3), 341-341 (2010-05-01)
Case reports of mothball ingestion have shown that paradichlorobenzene, the organic compound found in mothballs, can induce multiple organ effects, including encephalopathy. Psychiatrists are often involved in these cases due to presumed depression. Diagnosis is frequently delayed and/or inaccurate due
[Dementia associated to paradichlorobenzene poisoning].
Patricia Gutiérrez-Plascencia et al.
Revista de neurologia, 54(4), 251-252 (2012-02-09)
Osamu Takahashi et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(1), 49-56 (2010-10-12)
Rats and mice (8 animals per species per group) were injected subcutaneously or intraperitoneally with paradichlorobenzene (PDCB) at doses of 0, 100, 200 and 400 mg/kg/day, 4-5 days a week, for 8 weeks (for rats) and either 2 or 6