Merck
745464
Sigma-Aldrich
Sulfolane-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide-d8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D8O2S
Molekulatömeg:
128.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
liquid
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(C1([2H])[2H])(=O)=O
InChI
1S/C4H8O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXJUTPCZVOIRIF-SVYQBANQSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
350.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
177 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Melanie A Rehder Silinski et al.
Journal of analytical toxicology, 43(6), 477-481 (2019-05-03)
Sulfolane is an industrial solvent commonly used for extraction of aromatic hydrocarbons in the oil refining process, as well in the purification of natural gas. Its wide use and high solubility in water has led to contamination of groundwater. The