Fontos dokumentumok
328014
3-Methylhippuric acid
98%
Szinonimák:
N-(3-Methylbenzoyl)glycine, m-Toluric acid
Méret kiválasztása
22 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
22 600,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
138-140 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cccc(c1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?