Fontos dokumentumok
78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
form
crystals
bp
84 °C/0.1 mmHg
mp
62-65 °C (lit.)
63-67 °C
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
phenyl
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?