Merck
154210
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Mandelic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(R)-α-Hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
Beilstein:
2691094
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
(R)-(-)-Mandelic acid, a chiral resolving agent, is also used as a building block to synthesize pharmaceutical drugs such as penicillin and cephalosporin. It can be synthesized from (R,S)-mandelonitrile with high yield and enantioselectivity using nitrilase enzyme .
(R)-(−)-Mandelic acid is a carboxylic acid used as a starting material to synthesize antibiotics, antitumor agents, and antiobesity drugs.
Alkalmazás
(R)-(-)-Mandelic acid has been used in studies to assess its ability to undergo spontaneous oscillatory chiral conversion and spontaneous condensation to form polymandelic acid.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Production of R-(-)-mandelic acid from mandelonitrile by Alcaligenes faecalis ATCC 8750.
Yamamoto K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 57(10), 3028-3032 (1991)
On the spontaneous condensation of selected hydroxy acids.
Sajewicz M, et al.
Acta Chromatographica , 21(2), 259-271 (2009)
TLC in a search for structural limitations of spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion. a-hydroxybutyric and mandelic acids.
Sajewicz M, et al.
J. Planar Chromatogr., 22(4), 241-248 (2009)
Green synthesis aspects of (R)-(-)-mandelic acid; a potent pharmaceutically active agent and its future prospects
Rahul Vikram S et al.
Critical Reviews in Biotechnology, 43, 1226-1235 (2023)
Enzyme-catalysed optical resolution of mandelic acid via RS (?)-methyl mandelate in non-aqueous media.
Yadav GD and Sivakumar P.
Biochemical Engineering Journal, 19(2), 101-107 (2004)