Fontos dokumentumok
165131
2,5-Hexanedione
≥98%
Szinonimák:
Acetonylacetone
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.43 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−6-−5 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?