Fontos dokumentumok
67253
Sodium formate
analytical standard
Szinonimák:
E237, Formic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (wt., NT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
7.0-8.5
mp
259-262 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10%, clear, colorless
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 330 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?