Merck
122254
Sigma-Aldrich
m-Toluoyl chloride
99%
Szinonimák:
3-Methylbenzoyl chloride, m-Toluic acid chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.5485 (lit.)
bp
86 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
m-Toluoyl chloride is an efficient derivatization reagent for amines.
Alkalmazás
m-Toluoyl chloride has been used to derivatize the C1-C4 aliphatic amines for their determination in air by HPLC. It has been used in determination of atmospheric ammonia by denuder-sampling and HPLC-UV detection.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improved HPLC determination of aliphatic amines in air by diffusion and derivatization techniques.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 29(3-4), 151-154 (1990)
Determination of atmospheric ammonia as m-toluamide by denuder sampling and HPLC-UV detection.
Possanzini M and Di Palo V.
Chromatographia, 28(1-2), 27-30 (1989)
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR