Fontos dokumentumok
158798
Pentafluoropyridine
≥99%
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine, Perfluoropyridine
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
sűrűség
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pentafluoropyridine is a fluorinated building block for the synthesis of polysubstituted pyridine derivatives.
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?