Fontos dokumentumok
48541
Trichlorofluoromethane
analytical standard
Szinonimák:
CFC-11, Fluorotrichloromethane, Freon® 11
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
gőznyomás
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 5000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3821 (lit.)
bp
23.7 °C (lit.)
mp
−111-−110 °C (lit.)
sűrűség
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?