Fontos dokumentumok
257710
Selenium sulfide
Szinonimák:
Selenium disulfide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- antifungal agent in shampoos.
- as electrode material in lithium ion batteries.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?