Merck
GF33939849
Selenium
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.95%
Szinonimák:
SE006010
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
gray
Teszt
99.95%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 339-398-49
ellenállás
1.2 μΩ-cm, 0°C
súly
200 g
maximum részecskeméret
250 μm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)