Fontos dokumentumok
209643
Selenium
pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
leírás
gray
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
pellets
ellenállás
1.2 μΩ-cm, 0°C
részecskeméret
<5 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
sűrűség
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.