8.00653
Selenium dioxide
(sublimed) for synthesis
Szinonimák:
Selenium dioxide, Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<1 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
crystals
hatékonyság
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
340 °C
oldhatóság
1353 g/L
sűrűség
3.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Se](=O)=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used as an oxidizing reagent to synthesize:
- Amides by oxidative amidation of aldehydes with amines.
- Tropone from cycloheptatriene in the presence of potassium dihydrogen phosphate.
- Acetyltetrahydrobenzofurans by oxidation of conjugated dienones.
- 9-hydroxy-undec-10-ynoate from methyl undec-10-ynoate.
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2