Merck
796948
Sigma-Aldrich
Sodium selenide
95%
Szinonimák:
Disodium selenide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
SMILES string
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium selenide is a useful selenylation reagent in organic synthesis. It can add a seleno group to a variety of organic substrates, such as alkenes, alkynes, and carbonyls. It is also used to synthesize organoselenium compounds, which are useful in various organic reactions.
Alkalmazás
Sodium selenide can be used as a nucleophilic reagent in the reaction of ethynyl and bromoethynyl ketones to afford divinyl selenides and 1,3-enynes with high stereo- and regioselectivity. It is also used as a precursor and a stabilizing agent in the one-pot synthesis of cobalt selenide nanoparticles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)