Fontos dokumentumok
213365
Selenium dioxide
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 157 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
powder
szín
white
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)