Merck
417696
Sigma-Aldrich
Zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide]
greener alternative
97%
Szinonimák:
Bis[1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanaminato]zinc, Bis[bis(trimethylsilyl)amido]zinc, Zinc bis(hexamethyldisilazide, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane zinc salt
About This Item
Lineáris képlet:
[[(CH3)3Si]2N]2Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
12.5 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
  • Cooperative effects of Schiff base binuclear zinc complexes on the synthesis of aliphatic and semi-aromatic polyesters.: This study explores the cooperative effects of binuclear zinc complexes in the synthesis of various polyesters, highlighting the potential of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] in enhancing polymerization efficiency and selectivity (Santulli et al., 2023).
  • Synthesis, solution dynamics and chemical vapour deposition of heteroleptic zinc complexes via ethyl and amide zinc thioureides.: The authors discuss the synthesis and dynamics of zinc complexes for chemical vapor deposition, emphasizing the role of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] as a precursor in developing high-purity metalorganic films (Bhide et al., 2021).
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)