Fontos dokumentumok
180343
trans,trans-2,4-Hexadienal
95%
Szinonimák:
Sorbaldehyde, Sorbic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
69 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H,1H3/b3-2+,5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BATOPAZDIZEVQF-MQQKCMAXSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67.77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?