Merck
W236608
Sigma-Aldrich
trans-2-Decenal
≥95%, FCC, FG
Szinonimák:
(E)-2-decenal, (E)-3-heptyl acrolein
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6CH=CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
2366
Beilstein:
1704445
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2009
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.191
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange; floral
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Általános leírás
trans-2-Decenal (C10 aldehyde) is an unsaturated trans-2 aldehyde found in the essential oil of coriander, bitter orange peel, ginger, butter, mushroom, and animal food. It can be used as a flavoring agent in food industries.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
Agronomy, 9, 224-224 (2019)
Optimization of photosynthetic photon flux density and root-zone temperature for enhancing secondary metabolite accumulation and production of coriander in plant factory
Nguyen DTP, et al.
advanced synthesis and catalysis, 9, 224-224 (2019)
Flavor Bites: trans-2-Decenal
WRIGHT J
Perfumer & Flavorist, 35, 34-35 (2010)
Ahu Demirtas et al.
Anaerobe, 55, 83-92 (2018-11-06)
The effects of plant metabolites on rumen metabolism vary greatly depending on their antimicrobial spectrum and applied doses. In this study, the minimum inhibitory concentrations (MICs) of commercial aldehydes, trans-2-hexenal (T2H), cis-3-hexenal (C3H), trans-2-nonenal (T2N), and trans-2-decenal (T2D) from green
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis