Fontos dokumentumok
269956
trans-2-Octenal
technical grade, 94%
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
94%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.45 (lit.)
bp
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?