Merck
310042
Sigma-Aldrich
Thallium(I) formate
97%
Szinonimák:
Formic acid thallium(I) salt, Thallous formate
Méret kiválasztása
10 G
37 800,00 Ft
37 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
37 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HCO2Tl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.42
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
37 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Tl]OC=O
InChI
1S/CH2O2.Tl/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UESISTHQAYQMRA-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Catalyst for cyclization reactions
Used in Cherenkov radiation material
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sheng Feng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 915-916, 28-32 (2013-01-15)
This paper described a sensitive and rapid method based on ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for the determination of phenylephrine in human plasma. Plasma samples were pre-purified by solid-phase extraction (SPE). The chromatographic separation was achieved
Kyle C Costa et al.
Journal of bacteriology, 195(7), 1456-1462 (2013-01-22)
Hydrogenotrophic methanogenic Archaea are defined by an H2 requirement for growth. Despite this requirement, many hydrogenotrophs are also capable of growth with formate as an electron donor for methanogenesis. While certain responses of these organisms to hydrogen availability have been
R Blank et al.
Journal of animal science, 90 Suppl 4, 212-214 (2013-02-13)
Two studies, arranged according to a 4 × 4 Latin square design, were conducted to assess effects of dietary acidification on fungal 3-phytase (PHY) efficacy in growing pigs. In Exp. 1, effects of supplementing 500 units/kg feed of PHY and
Scott D Hamilton-Brehm et al.
Extremophiles : life under extreme conditions, 17(2), 251-263 (2013-01-25)
A novel sulfate-reducing bacterium designated OPF15(T) was isolated from Obsidian Pool, Yellowstone National Park, Wyoming. The phylogeny of 16S rRNA and functional genes (dsrAB) placed the organism within the family Thermodesulfobacteriaceae. The organism displayed hyperthermophilic temperature requirements for growth with
Manoj Nimbalkar et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 228, 16-31 (2013-01-22)
We present highly robust, optimal control-based shaped pulses designed to replace all 90° and 180° hard pulses in a given pulse sequence for improved performance. Special attention was devoted to ensuring that the pulses can be simply substituted in a