Fontos dokumentumok
277932
Thallium
granular, ≤6 mm diameter, 99.9% trace metals basis
Teszt
99.9% trace metals basis
form
granular
ellenállás
18 μΩ-cm, 20°C
átmérő
≤6 mm
bp
1457 °C (lit.)
mp
303 °C (lit.)
SMILES string
[Tl]
InChI
1S/Tl
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?