Fontos dokumentumok
T8266
Thallium(I) acetate
≥99%
Szinonimák:
Acetic acid thallium(I) salt
Teszt
≥99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.