Merck
333212
Sigma-Aldrich
Thallium(I) carbonate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Thallous carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
Tl2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
468.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
crystalline
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: thallium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
260-270 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T S Thian et al.
Applied and environmental microbiology, 41(3), 724-728 (1981-03-01)
Gentamicin-thallous-carbonate (GTC) agar was formulated by Donnelly and Hartman (Appl. Environ. Microbiol. 35:576-581, 1978) to select for fecal streptococci in sewage and water samples. The present study was conducted to determine the usefulness of GTC agar for the enumeration of
[Studies on the spermotoxicity of thallium carbonate in drinking water and its effect on the reproductive function of mice].
Q Y Wei
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 21(3), 141-143 (1987-05-01)
[Experimental substantiation of maximum permissible concentration of thallium carbonate in environmental air].
A Kh Kamil'dzhanov
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 8-10 (1993-05-01)