Fontos dokumentumok
224898
Thallium(I) chloride
99%
Szinonimák:
Thallous chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10 mmHg ( 517 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
430 °C (lit.)
sűrűség
7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Tl]
InChI
1S/ClH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?