Fontos dokumentumok
14765
Thallium(I) acetate
purum, ≥97.0%
Szinonimák:
TlOAc, Acetic acid thallium(I) salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: thallium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?