Merck
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I) iodide
99.999% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
TlI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
331.29
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
sűrűség
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)