Fontos dokumentumok
208191
Thallium(I) sulfate
≥99.9% trace metals basis
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
632 °C (lit.)
sűrűség
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?