Fontos dokumentumok
204625
Thallium(I) sulfate
99.99% trace metals basis
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
632 °C (lit.)
sűrűség
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- the synthesis of alkylated cyclopentadienes and 7-substitutedbicyclo[2.2.1]heptane derivatives
- inthe preparation of thallium borate species such as TlBPH43
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?