Merck
308463
Sigma-Aldrich
Telluric acid
98%
About This Item
Lineáris képlet:
H6TeO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97.5-102.5%
98%
SMILES string
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null