Fontos dokumentumok
221473
Potassium hydroxide
ACS reagent, ≥85%, pellets
Szinonimák:
Caustic potash
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
Teszt
≥85%
Forma
pellets
szennyeződések
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Conversion of nitriles to amide in tert-butanol.
- Cross-coupling of aryl halides with different sulfur-, oxygen- and nitrogen-based nucleophiles in dimethyl sulfoxide.
- As an activator for the preparation of activated carbons from corn cobs.
- As a base for the N-alkylation of nitrogen heterocycles in polyethylene glycol-ether solvents.
- Synthesis of (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one from (S)-phenylalaninol.
- To catalyze the polymerization of propylene oxide.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)