Merck
86375
Sigma-Aldrich
Telluric acid
purum, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Orthotelluric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H6TeO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
crystals
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Telluric acids exist in both cubic and monoclinic crystalline forms.1 It may be prepared by treating tellurium and tellurous acid with strong oxidants.
Alkalmazás
  • Epoxidation of Olefins: Research on the use of diaryltellurium dicarboxylates in the epoxidation of olefins, where telluric acid derivatives act as catalysts (Shibuya et al., 2022).
  • Catalytic Production of NaClO3: Investigation of potential catalysts for the production of NaClO3, examining the acid-base equilibria of telluric acid (Szabó et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wiberg E and Wiberg N
Inorganic Chemistry null