Fontos dokumentumok
307750
Potassium disulfate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Potassium pyrosulfate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
sűrűség
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- As a salt catalyst for the conversion of hemicellulose into reducing sugars such as xylose and galactose by mechanocatalysis .
- In the preparation of diacylbenzenes via Pd-catalyzed decarboxylative acylation of aromatic ketones with oxocarboxylic acids.
- As an oxidant for the preparation of monosubstituted triazoles from aryl azides and propargyl alcohol using Ag2O as a catalyst.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?