Fontos dokumentumok
379824
Potassium persulfate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium peroxodisulfate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
9.3 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Protocols
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.