Fontos dokumentumok
1.04885
Supelco
Potassium hydrogen sulfate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
HKO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-594-1
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (alkalimetric)
Forma:
solid
oldhatóság:
490 g/L (development of heat)
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (alkalimetric)
Forma
solid
hatékonyság
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
oldhatóság
490 g/L (development of heat)
sűrűség
2.24 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1140 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1