Fontos dokumentumok
240141
4-Hydroxybenzoic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Hydroxyl benzoic acid, p-Salicylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
213-217 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 125 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Monoesters via esterification with sucrose.
- Thermotropic liquid crystalline polymers.
- 4-Hydroxybenzaldoxime via one-pot chemoenzymatic method.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)