Fontos dokumentumok
1.05107
Supelco
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate)
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate), Potassium pyrosulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2O7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
232-216-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
form
solid
szennyeződések
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
325 °C
térfogatsúly
830 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇): 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄): 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Water (H₂O): ≤ 2.5 %
Conforms ACS.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3