Merck
340499
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Citronellic acid
98%
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-6-octenoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]25/D +8°, neat
törésmutató
n20/D 1.4534 (lit.)
bp
119 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](CC\C=C(/C)C)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10(11)12/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3,(H,11,12)/t9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJWSUKYXUMVMGX-SECBINFHSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)