Fontos dokumentumok
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
Szinonimák:
Hexadecanedioic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H30O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-013-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
122-123 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3