Fontos dokumentumok
60930
Suberic acid
purum, ≥98.0% (T)
Szinonimák:
Octanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (T)
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
140-144 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?